Documentos clave
CLS302625
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 25 mL
Sinónimos:
Corning® 3026
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3026-25
tol. measuring range
0.17 mL
volumen
25 mL
Descripción general
Calibrated "to deliver".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)