ALD00466
sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5Cl2NaO2S
Peso molecular:
247.07
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
cadena SMILES
O=S(CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1)O[Na]
InChI
1S/C7H6Cl2O2S.Na/c8-6-2-1-5(4-12(10)11)7(9)3-6;/h1-3H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
QZBRLPYMALKZDY-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Información legal
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)