809101
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
sulfinic acid
cadena SMILES
CC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10O2S.Na/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-11(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
HXROXTYHYDVLDL-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)