456802
4-(Methylthio)phenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
4-(Methylsulfanyl)benzeneboronic acid, 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
impurezas
<15% anhydride
mp
210-214 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
Clave InChI
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Suzuki-Miyaura cross coupling reactions with 2-aryl-1-bromo-1-nitroethenes or alkynyl bromides
- Addition reactions with naphthyridine N-oxides
- Oxyarylation of Heck reaction intermediates for synthesis of THF derivatives
- Sulfoxidation reactions
- Copper-catalyzed halogenation
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?