936472
(S,R,S)-AHPC-pentanoic-acid
≥95%
Sinónimos:
6-[[(1S)-1-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]amino]-6-oxohexanoic acid, 6-[[(S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-6-oxohexanoic acid, L-Prolinamide, N-(5-carboxy-1-oxopentyl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Productos recomendados
ligand
VH032
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
color
white to light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C([C@@H](NC(CCCCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C28H38N4O6S/c1-17-24(39-16-30-17)19-11-9-18(10-12-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)7-5-6-8-23(35)36/h9-12,16,20-21,25,33H,5-8,13-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
Clave InChI
DKSZOQIYZOVHOL-TYBLODHISA-N
Aplicación
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)