Merck
G5809
Sigma-Aldrich
Glicidol
96%
Sinónimos:
(±)-Glicidol, (±)-Oxiran-2-metanol, 2,3- epoxi-1-propanol, Glicerolglúcido
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
74.08
Beilstein:
383562
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
2.15 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.9 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
96%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
780 °F
impurezas
≤2% diglycidyl ether
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
El glicidol se ha utilizado en la síntesis de poliglicerol hiperramificado (hPG) a través de la reacción de apertura del anillo. Estos hPG se están considerando alternativas a los PEG para el desarrollo de antiincrustantes debido a su estabilidad térmica y oxidativa. También puede utilizarse en la síntesis de etoxi etil glicidil éter. El glicidol también puede utilizarse en la preparación de polímeros quelantes para la eliminación de boratos.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Removal of trace boron from aqueous solution using iminobis-(propylene glycol) modified chitosan beads.
Gazi M
Reactive functional Polymers, 72(10), 680-686 (2012)
Jenny Aasa et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 128, 54-60 (2019-03-28)
Here we evaluate a multiplicative (relative) risk model for improved cancer risk estimation of genotoxic compounds. According to this model, cancer risk is proportional to the background tumor incidence and to the internal dose of the genotoxic compound. Furthermore, the
Development of Antifouling Hyperbranched Polyglycerol Layers on Hydroxyl Poly-p-xylylene Coatings.
Chen P
Langmuir, 33(51), 14657-14662 (2017)
Polyglycidol-block-poly (ethylene oxide)-block-polyglycidol: synthesis and swelling properties.
Dworak A
Reactive functional Polymers, 42(1), 31-36 (1999)
Adriano A Mendes et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(8), 1055-1066 (2010-10-06)
This work aimed at the production of stabilized derivatives of Thermomyces lanuginosus lipase (TLL) by multipoint covalent immobilization of the enzyme on chitosan-based matrices. The resulting biocatalysts were tested for synthesis of biodiesel by ethanolysis of palm oil. Different hydrogels