239488
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
≥99%
Sinónimos:
1,4-(3-Aminopropyl)piperazine, 1,4-Piperazinebis(propylamine), 1,4-Piperazinedipropylamine, N,N′-Bis(γ-aminopropyl)piperazine, N,N′-Bis(3-aminopropyl)piperazine, [3-[4-(3-Aminopropyl)piperazin-1-yl]propyl]amine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
6.9 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
150-152 °C/2 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCCN1CCN(CCCN)CC1
InChI
1S/C10H24N4/c11-3-1-5-13-7-9-14(10-8-13)6-2-4-12/h1-12H2
Clave InChI
XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
163 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?