929298
ItOct HCl
≥95.0%
Sinónimos:
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95.0%
form
powder
parameter
moisture stable
SMILES string
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C19H37N2.ClH/c1-16(2,3)13-18(7,8)20-11-12-21(15-20)19(9,10)14-17(4,5)6;/h11-12,15H,13-14H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
USCUVFCUVMJDDA-UHFFFAOYSA-M
Application
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)