Merck
660272
Sigma-Aldrich
CX12
Umicore
Sinónimos:
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene (1,4-naphthoquinone)palladium(0) dimer, Bis[1,3-dihydro-1,3-(2,4,6-trimethylphenyl)-2H-imidazol-2-ylidene]bis[μ-[(2,3-η)-1,4-naphthalenedione-κO]]di-palladium, Naphthoquinone-1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazole-2-ylidenepalladium(0), Pd(0)-naphthochinone-1,3-Bis(2,4,6-tri-methylphenyl)imidazol-2-ylidene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C62H60N4O4Pd2
Número de CAS:
Peso molecular:
1138.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
descripción
Umicore
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
O=C1C=CC(=O)c2ccccc12.O=C3C=CC(=O)c4ccccc34.Cc5cc(C)c(N6C=CN(C6=[Pd])c7c(C)cc(C)cc7C)c(C)c5.Cc8cc(C)c(N9C=CN(C9=[Pd])c%10c(C)cc(C)cc%10C)c(C)c8
InChI
1S/2C21H24N2.2C10H6O2.2Pd/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2*11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h2*7-12H,1-6H3;2*1-6H;;
Clave InChI
ZTBFODSKEBBIJJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene (1,4-naphthoquinone)palladium(0) dimer is an N-heterocyclic carbene based palladium catalyst that shows high catalytic activity in C-C coupling reactions.
Aplicación
It can be used as a catalyst in the Kumada cross-coupling of aryl magnesium reagents with functionalized alkyl chlorides at room temperature to form substituted alkanes.
Otras notas
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalysts for Cross-Coupling Reactions with Non-activated Alkyl Halides.
Frisch AC and Beller M.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(5), 674-688 (2005)
Artículos
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.