924008
Silver bromide
≥99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.999% trace metals basis
Formulario
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
densidad
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Características y beneficios
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)