O806
1-Octadecene
technical grade, 90%
Sinónimos:
ODE
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
densidad de vapor
0.71 (vs air)
Ensayo
90%
temp. de autoignición
482 °F
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
densidad
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
Clave InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.