901018
Lithium-7Li sulfide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
7Li2S
Peso molecular:
46.10
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 7Li
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
Clave InChI
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)