213241
Lithium sulfide
99.98% trace metals basis
Sinónimos:
(lithiosulfanyl)lithium
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
99.98% trace metals basis
Formulario
powder
composición
Li2S
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lithium
densidad
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
battery manufacturing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li]S[Li]
InChI
1S/2Li.S
Clave InChI
ZWDBUTFCWLVLCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?