Merck
601403
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li chloride
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
6LiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
41.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
605 °C (lit.)
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
[6Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
Clave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-HCMAANCNSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)