Merck
81080
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico hydrate
~38% Pt basis
Sinónimos:
Cloruro de platino hydrate, Hexacloroplatinato (IV) de hidrógeno hydrate, Ácido hexacloroplatínico(IV) hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
H2PtCl6 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
409.81 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
concentración
~38% Pt
mp
60 °C (lit.)
densidad
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Catalyst for:
  • Reduction of carboxamides with hydrosilanes
  • Hydrosilylation of siloxanes
  • Dehydrocoupling polycondensation reactions
  • Hydrolysis of trichlorosilanes
Almacenamiento y estabilidad
1. Hygroscopic material, always handle in a glove bag or a glove box filled with dry inert gas
2. Recommended for one time use to prevent water absorption and degradation. If necessary, once opened, repack and seal under dry inert gas.
3. Store with care. Prevent from light. Always store in well-sealed containers in a dry inert atmosphere. Recommended to store containers in a secondary desiccator with desiccant in a dry inert atmosphere.
Packaged under dry Nitrogen gas
Otras notas
Catalyst for the hydrosilylation of olefins
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alan R Bassindale et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (12), 1382-1383 (2003-07-05)
Hexasilsesquioxane cages (T6) have been prepared from a range of alkyl and aryl trichlorosilanes using a "non aqueous" hydrolysis with dimethyl sulfoxide.
Toal, S. J.; et al.
Organometallics, 24, 3081-3081 (2005)
de Vekki, D. A.; et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75, 1757-1757 (2005)
J.L. Speier
Adv. Organomet. Chem., 17, 407-407 (1979)
Lewis, L. N.; Sy, K. G. et al.
Organometallics, 10, 3750-3750 (1991)