03124
Yoduro de potasio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulario
solid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
impurezas
ammonium, in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
pérdida
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
trazas de anión
iodate (IO3-): in accordance
nitrate (NO3-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ba:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[K+].[I-]
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?