792764
Difluoromethyl triflate
95%
Sinónimos:
Difluoromethyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid difluoromethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
densidad
1.584 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(OC(F)F)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF5O3S/c3-1(4)10-11(8,9)2(5,6)7/h1H
Clave InChI
DAANAKGWBDWGBQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In difluoromethylation reaction.[2]
- To prepare difluoromethoxylated heterocycles by reacting with hydroxylated N-based heterocycles.[3]
- To synthesize trifluoromethylated arenes by treating with diaryliodonium salts in the presence of copper and tetrabutylammonium difluorotriphenylsilicate (TBAT).[4]
It allows for a simple method toward the preparation of difluoromethyl ethers and thioethers under basic conditions from alcohols and thiols. Difluoromethyl phenols can also be obtained in a single pot from boronic acids and C-H activation of arenes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57.22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?