531413
2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic acid
97%
Sinónimos:
(Fluorosulfonyl)difluoroacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.36 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
densidad
1.723 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C2HF3O4S/c3-2(4,1(6)7)10(5,8)9/h(H,6,7)
Clave InChI
VYDQUABHDFWIIX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Preparation of 1-difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine analogs by reacting with the corresponding 2-chloropyridines.
- Prepration of silyl fluorosulfonyldifluoroacetate as new highly efficient difluorocarbene reagent for cyclopropanation of alkenes.
- Regio- and stereoselective free radical fluoroalkylation of terminal alkenes and alkynes with iododifluoromethanesulfonamides.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?