Merck
776823
Sigma-Aldrich
6-Hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile
96%
Sinónimos:
2-cyano-6-hydroxybenzothiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
176.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
211-213 °C
grupo funcional
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC(SC(C#N)=N2)=C2C=C1
InChI
1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
Clave InChI
SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Arkadiy A Bazhin et al.
Nature chemical biology, 16(12), 1385-1393 (2020-08-12)
Mitochondrial membrane potential (ΔΨm) is a universal selective indicator of mitochondrial function and is known to play a central role in many human pathologies, such as diabetes mellitus, cancer and Alzheimer's and Parkinson's diseases. Here, we report the design, synthesis
Ce Shi et al.
PloS one, 15(12), e0243747-e0243747 (2020-12-15)
Firefly luciferase-based ATP detection assays are frequently used as a sensitive, cost-efficient method for monitoring hygiene in many industrial settings. Solutions of detection reagent, containing a mixture of a substrate and luciferase enzyme that produces photons in the presence of