261858
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
99%
Sinónimos:
6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
129-131 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
COc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2OS/c1-12-6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-10)11-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- firefly luciferin via condensation with cysteine
- luciferin β-glycosides, substrates for novel ultrasensitive enzyme assays
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?