Merck
662933
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Formyl-6-methoxypyridine, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.532
bp
103-104 °C/20 mmHg
densidad
1.140 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-4-2-3-6(5-9)8-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthesis of the corresponding α-pyridoin via treatment with NaCN.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Masashi Hatanaka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(24), 6763-6770 (2005-08-30)
Focusing on alpha-pyridoin (1, 1,2-di(2-pyridyl)-1,2-ethenediol) as the lead compound of the novel antioxidative enediol, we synthesized 5,5'- or 6,6'-bis-substituted derivatives of 1 from disubstituted pyridines. The antioxidant activity of 1 and its synthetic derivatives 2-7 was evaluated by DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl