764817
Poly(lactide-co-glycolide)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
average Mn (1100-1000-1100), lactide:glycolide 75:25
Sinónimos:
PLGA-PEG-PLGA
About This Item
Productos recomendados
descripción
typical PEG PDI<1.1; overall PDI≤2.0 (THF, PS)
Nivel de calidad
Formulario
semisolid
cociente alimentación
lactide:glycolide 75:25
mol peso
PEG average Mn 1,000
PLGA average Mn 2,200
average Mn (1100-1000-1100)
marco temporal de la degradación
2-3 weeks
temperatura de transición
Tm 230-235 °C
PDI
<2.0
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.