765139
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 7,000
Sinónimos:
PEG-PLGA, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
cociente alimentación
lactide:glycolide 50:50
mol peso
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 7,000
average Mn 12,000 (total)
marco temporal de la degradación
1-4 weeks
temperatura de transición
Tg 24 °C
Tm 38-43 °C
PDI
<2.0
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.