764175
P(Cy3) Pd G3
97%
Sinónimos:
Palladium G3-Tricyclohexylphosphine, [(Tricyclohexylphosphine)-2-(2′-aminobiphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
Características
generation 3
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
219-224 °C (decomposition)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.C3CCC(CC3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C18H33P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h16-18H,1-15H2;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clave InChI
HZVUEHVNPWCEIW-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.
Tools aid in kit setup for organic chemistry techniques, ensuring ease and success.