900701
P(t-Bu)3 Pd G4
95%
Sinónimos:
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2][tris(2-methyl-2-propanyl)phosphine]palladium
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
Características
generation 4
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
grupo funcional
phosphine
Clave InChI
YPWDCXNVGXKHSG-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)