754587
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
150 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
−20°C
cadena SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
Clave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)