Merck
696471
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-1-oxyl, TEMPONE-1-15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H1615NO2
Peso molecular:
171.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
mol peso
171.22 (atom % calculation)
mp
35 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
Clave InChI
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)