751596
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
97%
Sinónimos:
1-[Difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane, Diethyl P-(difluoromethyl)phosphonate, Diethyl difluoromethanephosphonate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
phosphonate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?