Merck
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
Sinónimos:
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.617
density
1.098 at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
InChI key
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)