193747
Tryptamine
≥97%
Sinónimos:
2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)indole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
bp
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
113-116 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 1 g/L at 20 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Clave InChI
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Aplicación
- multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines
- in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide
- in surface-enhanced Raman spectroscopic investigation of indole ring-terminated self-assembled monolayer on gold electrode
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?