Merck
744514
Sigma-Aldrich
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
98.0-102.0% (AT)
Sinónimos:
NSC 191950
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4ClIO2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.46
Beilstein:
141400
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98.0-102.0% (AT)
Formulario
powder
grupo funcional
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClI1OC(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
Clave InChI
XSZMFYQLHGJKKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and reaction of substituted arylalkoxyiodinanes: formation of stable bromoarylalkoxy and aryldialkoxy heterocyclic derivatives of tricoordinate organoiodine(III).
Amey, R. L. and Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 44 (11), 1779-1784 (1979)
Artículos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.