727512
8-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Sinónimos:
8-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
222.08
Beilstein:
119140
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥96.5% (GC)
Formulario
powder
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7H2
Clave InChI
IAAUGSYGHOFWEW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Kuppusamy Kanagaraj et al.
iScience, 23(3), 100927-100927 (2020-03-15)
The design and development of specific recognition and sensing systems for biologically important anionic species has received growing attention in recent years, as they play significant roles in biology, pharmacy, and environmental sciences. Herein, a new supramolecular sensing probe L1
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular