Merck
682179
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
97%
Sinónimos:
6-Methyl-2-(bromomethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
38-42 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular
Ying-Jung Wu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(28), 7405-7414 (2018-09-08)
In the clinic, ethosuximide is commonly used to treat generalized absence seizures but has recently been repurposed for other diseases. Because of adverse effects and drug interactions, high-throughput therapeutic drug monitoring of ethosuximide is necessary. Microextraction is a simple, effective