Merck
724017
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid
≥95%
Sinónimos:
1H-Indazol-5-yl-5-boronic acid, Indazole-5-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
175-180 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Clave InChI
CLVPGJWAMIADSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of thieno[3,2-d]pyrimidines as Tpl2 kinase inhibitors
  • Synthesis of pyridinyl benzonaphthyridinones as mTOR inhibitors for the treatment of cancer
  • Novel bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Preparation of diazabicycloheptanes as α7 neurinal nicotinic receptor affectors
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives with tyrosine and phosphinositide kinase inhibitory activity
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)