708879
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
202-206 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c