Merck
719943
Sigma-Aldrich
Resomer® R 203 H, Poly(D,L-lactide)
acid terminated, Mw 18,000-24,000
Sinónimos:
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H8O4)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
amorphous
mol peso
Mw 18,000-24,000
marco temporal de la degradación
<6 months
viscosidad
0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
temperatura de transición
Tg 48-52 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Controlled release
Información legal
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Ver todo