719935
Resomer® R 203 S, Poly(D,L-lactide)
ester terminated, Mw 18,000-28,000
Sinónimos:
Lactide polymer, PDLLA
Formulario
amorphous
mol peso
Mw 18,000-28,000
marco temporal de la degradación
<6 months
viscosidad
0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
temperatura de transición
Tg 46-50 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]OC(C(OC(C(O[R])=O)C)=O)C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.