Merck
715271
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
181.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
mp
202-207 °C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI key
XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed coupling reactions
  • Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
  • Preparation of aryl alkenes via three-component coupling catalyzed by palladium
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Rhodium catalyzed cyanation with N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide
  • Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
178.3 °F - closed cup
flash_point_c
81.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1