Merck
706418
Sigma-Aldrich
α-Cyclohexylmandelic acid
97%
Sinónimos:
2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18O3
Número de CAS:
Peso molecular:
234.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
170-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H18O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12,17H,2,5-6,9-10H2,(H,15,16)
Clave InChI
YTRNSQPXEDGWMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomohiro Yoshida et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 111, 167-176 (2017-10-03)
Carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes responsible for the hydrolysis of various clinical drugs. Our recent study demonstrated that the identity of the responsible hydrolase can be roughly surmised based on the chemical structures of compounds