397164
(R)-(−)-2-Methylpiperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −16.5°, c = 5 in benzene
mp
91-93 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
Valuable synthon for quinoline antibacterials.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Organic preparations and procedures international, 22, 761-761 (1990)