696757
Lignocellulose-13C High DP from maize
97 atom % 13C
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % 13C
Formulario
solid
composición
Saccarides, 76.5 % (w/w) HPLC
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)