Merck
696498
Sigma-Aldrich
Cellulose-13C
97 atom % 13C, from maize
About This Item
Fórmula lineal:
[-O13C12H20O8O-]n
Código UNSPSC:
12352201
origen biológico
maize
pureza isotópica
97 atom % 13C
Ensayo
≥97%
Formulario
fibers
Categorías relacionadas
Envase
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)