689556
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methyl-undecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Sinónimos:
mPEG acid (n=11)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (oligomer purity)
Formulario
chunks
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O14/c1-29-4-5-31-8-9-33-12-13-35-16-17-37-20-21-39-24-25-40-23-22-38-19-18-36-15-14-34-11-10-32-7-6-30-3-2-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
Clave InChI
JMAKFNFKUHXFBH-UHFFFAOYSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.