Merck
QBD10211
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-NHS ester
Sinónimos:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13-tetraoxatetradecanoate, Polyethylene glycol, Triethylene glycol methyl ether 2-(succinimidyloxycarbonyl)ethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H23NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
333.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1CCC(N1OC(CCOCCOCCOCCOC)=O)=O
InChI
1S/C14H23NO8/c1-19-6-7-21-10-11-22-9-8-20-5-4-14(18)23-15-12(16)2-3-13(15)17/h2-11H2,1H3
Clave InChI
MAYFFZZPEREGBQ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
The m-dPEG®4-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®4-NHS (N-hydroxysuccinimide) ester reacts with amines.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)