674761
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
97%
Sinónimos:
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
223.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
106.1 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?