668281
1-Hydroxytetraphenyl-cyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
98%
Sinónimos:
2,4-Cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl-, ruthenium complex, Shvo’s Catalyst, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxylato-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]diruthenium
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
223-227 °C
cadena SMILES
[Ru][RuH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5.O=C6C(c7ccccc7)=C(c8ccccc8)C(c9ccccc9)=C6c%10ccccc%10
InChI
1S/C29H21O.C29H20O.4CO.2Ru.H/c2*30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24;4*1-2;;;/h1-20,30H;1-20H;;;;;;;
Clave InChI
PISMVXYUJBWZFB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).