262455
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II)
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
199-201 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ru/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clave InChI
BKEJVRMLCVMJLG-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?