401781
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(II)
Sinónimos:
CoCp*2, Decamethylcobaltocene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: cobalt
mp
>210 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Co].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Clave InChI
XDHJNPINFJSJJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- An n-type dopant to fabricate organic electronic materials such as copper phthalocyanine thin films.
- A reducing agent to synthesize high-quality reduced graphene oxide thin films at room temperature.
- A metal organic precursor for plasma-enhanced atomic layer deposition of cobalt.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.