Merck
661333
Sigma-Aldrich
4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde
96%
Sinónimos:
4,4′-Diformyldiphenyl ether, 4,4′-Oxybis(benzaldehyde), 4,4′-Oxydibenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl) ether
About This Item
Fórmula lineal:
O(C6H4CHO)2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
63-67 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C([H])=O)cc1
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-10H
InChI key
GXZZHLULZRMUQC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)