Merck
163295
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
97%
Sinónimos:
Diphenyl sulfone 4,4′-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
O2S(C6H4CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
306.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pradhumna Mahat Chhetri et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2020-01-18)
Thermal reactions of cobalt(II) salts with flexible N,N'-bis(pyrid-3-ylmethyl)adipoamide (L) and angular 4,4'-sulfonyldibenzoic acid (H2SDA) in H2O and CH3OH afforded a pair of supramolecular isomers: [Co2(L)(SDA)2], 1, and [Co2(L)(SDA)2]⋅CH3OH⋅H2O, 2. The structure of complex 1 can be simplified as a one-dimensional
Leili Esrafili et al.
Journal of hazardous materials, 403, 123696-123696 (2020-12-04)
Designing porous and functionalized adsorbents and achieving high efficiency in heavy metals removal from wastewater is in the spotlight of environmental science. On the other hand, upon removal, adsorbents are still highly hazardous requiring that great care be taken in